1,4-Dioxanne ≥99% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99% min
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Formule:
C₄H₈O₂ Point d'ébullition: 100…102 °C Densité: 1,034 Point éclair: 12 °C (54 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006571 Numéro CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Indice Merck: 14,3300 |