1,4-Dioxanne, extra sec 99.8% stabilisé, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Dioxanne, Glycoléthyléther
Formule:
C₄H₈O₂ Poids moléculaire: 88.11 g/mol Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg) Point de fusion: 12 °C Densité: 1.034 g/cm³ Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006571 Numéro CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3 II Indice Merck: 13,03330 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.75 % |
Stabilizer | 2 to 5 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |