Imprimer
1,4-Dioxanne 99.5% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
268340010 268340025
ACRO268340010EA 378 EUR
ACRO268340010 ACRO268340025
1,4-Dioxanne 99.5% pour HPLC
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,034 g/cm³
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered