Imprimer
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03603.0025 8.03603.0100
8.03603.0025EA 94.4 EUR
8.03603.0025 8.03603.0100
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formule: C₇H₁₂N₂
Point d'ébullition: 110 °C (20 hPa)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005554
Numéro CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.519 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)