Imprimer
1-Méthylcyclopentène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18816.14 A18816.06 A18816.22
A18816.14EA 245 EUR
A18816.14 A18816.06 A18816.22
1-Méthylcyclopentène ≥98%
1-Méthylcyclopentène
Purity: 98% CAS No.: 693-89-0 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.4310 Melting Point: -142° Boiling Point: 73-75° Beilstein Reference: 1900640 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001397
Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 73…75 °C
Point de fusion: –142 °C
Densité: 0,779
Point éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001397
Numéro CAS: 693-89-0
EINECS: 211-762-0
UN: 3295
ADR: 3,II