Cyclopentène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -29°(-20°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4225
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Formule:
C₅H₈ Point d'ébullition: 44…45 °C Point de fusion: –135 °C Densité: 0,773 Point éclair: –29 °C (–20 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001394 Numéro CAS: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |