Cyclopentène 95+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₈ Point d'ébullition: 44 °C (760 mmHg) Point de fusion: –135 °C Densité: 0,774 g/cm³ Point éclair: –30 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001394 Numéro CAS: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |