Cycloheptène 96% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96%
CAS No.: 628-92-2
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.458
Boiling Point: 112-115°
UN No.: 2242
MDL No.: MFCD00004156
Formule:
C₇H₁₂ Point d'ébullition: 112…115 °C Point de fusion: –56 °C Densité: 0,833 Point éclair: –7 °C (19 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004156 Numéro CAS: 628-92-2 EINECS: 211-060-4 UN: 2242 ADR: 3,II |