Imprimer
Tétrachlorocyclopropène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
420190050 420190250
ACRO420190050EA 201 EUR
ACRO420190050 ACRO420190250
Tétrachlorocyclopropène 98%
Tétrachlorocyclopropène
Formule: C₃Cl₄
Point d'ébullition: 125…130 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 6262-42-6
EINECS: 228-418-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g