Bicyclohexyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 92-51-3
Molecular Formula: C12H22
Formula Weight: 166.31
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.478
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1848266
MDL No.: MFCD00003815
Formule:
C₁₂H₂₂ Point d'ébullition: 226…228 °C Point de fusion: 3…4 °C Densité: 0,864 Point éclair: 92 °C (198 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003815 Numéro CAS: 92-51-3 EINECS: 202-161-4 |