Imprimer
Méthylcyclopentane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 211 EUR
66490-10ML 66490-50ML
Méthylcyclopentane, Supelco®
Méthylcyclopentane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 71.8
Point de fusion: –142 °C
Densité: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001382
Numéro CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM