Imprimer
Méthylcyclopentane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20789.0005 8.20789.0250
8.20789.0005EA 31.2 EUR
8.20789.0005 8.20789.0250
Méthylcyclopentane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthylcyclopentane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 71.8
Point de fusion: –142 °C
Densité: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001382
Numéro CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -142 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 150 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.4087 (20 °C, 589 nm)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C