Méthylcyclohexane, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₆H₁₁CH₃ Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa) Point de fusion: –126 °C Densité: 0,7693 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001497 Numéro CAS: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN: 2296 ADR: 3,II Indice Merck: 13,06074 |