Imprimer
Méthylcyclohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9150 8.06147.9155 8.06147.6010
8.06147.0100EA 28.2 EUR
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9150 8.06147.9155 8.06147.6010
Méthylcyclohexane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthylcyclohexane
Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –126 °C
Densité: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point -126 °C
Molar Mass 98.19 g/mol
Boiling Point 100.9 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 48 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.7 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Hill Formula C7H14
Chemical Formula C6H11CH3