Ethylcyclohexane 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₆ Point d'ébullition: 132 °C (1013 hPa) Point de fusion: –111 °C Densité: 0,78 g/cm³ Point éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001523 Numéro CAS: 1678-91-7 EINECS: 216-835-0 UN: 3295 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Clarity of solution | Passes test |