Imprimer
Cyclopropaneméthylamine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13946.03 A13946.06 A13946.14
A13946.03EA 37.1 EUR
A13946.03 A13946.06 A13946.14
Cyclopropaneméthylamine ≥98%
Cyclopropaneméthylamine
Purity: 98+% CAS No.: 2516-47-4 Molecular Formula: C4H9N Formula Weight: 71.12 Flash Point: 2°(36°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Amine-like Boiling Point: 85-86° Beilstein Reference: 773674 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00037147
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 85…86 °C
Densité: 0,820
Point éclair: 2 °C (36 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037147
Numéro CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II