Imprimer
Cyclopropaneméthylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
258720100 258720050 258720500
ACRO258720100EA 222 EUR
ACRO258720100 ACRO258720050 ACRO258720500
Cyclopropaneméthylamine 97%
Cyclopropaneméthylamine
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 84…85 °C (760 mmHg)
Densité: 0,82 g/cm³
Point éclair: –30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037147
Numéro CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %