Acide 1-méthylcyclohexanecarboxylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide 1-méthylcyclohexane-1-carboxylique
Purity: 99%
CAS No.: 1123-25-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 236°
Beilstein Reference: 1859220
MDL No.: MFCD00001463
Formule:
C₈H₁₄O₂ Point d'ébullition: 236 °C Point de fusion: 36…39 °C Densité: 1,0115 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001463 Numéro CAS: 1123-25-7 EINECS: 214-371-3 |