Imprimer
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
A10255.09 A10255.18 A10255.22
A10255.09EA 32.9 EUR
A10255.09 A10255.18 A10255.22
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone) ≥98%
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone)
Purity: 98+% CAS No.: 765-70-8 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 2076520
Formule: C₆H₈O₂
Poids moléculaire: 112.13 g/mol
Point d'ébullition: 210
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001417
Numéro CAS: 765-70-8
EINECS: 212-154-8