Imprimer
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 164 EUR
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Méthyl-1,3-cyclopentanedione
Formule: C₆H₈O₂
Poids moléculaire: 112.13 g/mol
Point d'ébullition: 213
Point de fusion: 212…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001406
Numéro CAS: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %