Imprimer
4-Méthylcyclohexanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20788.0100 8.20788.0500
8.20788.0100EA 78.7 EUR
8.20788.0100 8.20788.0500
4-Méthylcyclohexanone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 170 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001643
Numéro CAS: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 112.17 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (65 °C)
Flash Point 48 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)