Imprimer
4-Méthylcyclohexanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13186.14 A13186.22
A13186.14EA 40.6 EUR
A13186.14 A13186.22
4-Méthylcyclohexanone ≥98%
4-Méthylcyclohexanone
Purity: 98+% CAS No.: 589-92-4 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4450 Melting Point: -41° Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 506746 UN No.: 2297 MDL No.: MFCD00001643
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 169…171 °C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,914
Point éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001643
Numéro CAS: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III