4-tert-Butylcyclohexanone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₈O Point d'ébullition: 113…116 °C (20 mmHg) Point de fusion: 48…51 °C Densité: 0,893 g/cm³ (50 °C) Point éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001642 Numéro CAS: 98-53-3 EINECS: 202-678-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 51 °C |
GC | ≥98.5 % |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Anticaking agent | 0.5 % (SiO2) |