Imprimer
4-tert-Pentylcyclohexanone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12832.18 A12832.30
A12832.18EA 82 EUR
A12832.18 A12832.30
4-tert-Pentylcyclohexanone ≥97%
4-tert-Pentylcyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 16587-71-6 Molecular Formula: C11H20O Formula Weight: 168.28 Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 124-125°/16mm MDL No.: MFCD00013798
Formule: C₁₁H₂₀O
Point d'ébullition: 124…125 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 96 °C
Densité: 0,92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013798
Numéro CAS: 16587-71-6
EINECS: 240-642-0