Imprimer
2-Méthylcyclohexanone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
126610500 126612500 126610010
ACRO126610500EA 53.4 EUR
ACRO126610500 ACRO126612500 ACRO126610010
2-Méthylcyclohexanone 98%
2-Méthylcyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O
Poids moléculaire: 112.17 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0.924 g/cm³
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001635
Numéro CAS: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN: 2297
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %