Imprimer
Bromométhyl-cyclohexane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11343.14 L11343.06
L11343.14EA 111 EUR
L11343.14 L11343.06
Bromométhyl-cyclohexane ≥98%
Bromométhyl-cyclohexane
Purity: 98% CAS No.: 2550-36-9 Molecular Formula: C7H13Br Formula Weight: 177.09 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4935 Boiling Point: 99-100°/40mm Beilstein Reference: 635738 MDL No.: MFCD00001509
Formule: C₇H₁₃Br
Point d'ébullition: 99…100 °C (40 mmHg)
Densité: 1,269
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001509
Numéro CAS: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III