Imprimer
Bromométhyl-cyclohexane 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
111350050 111350250 111351000
ACRO111350050EA 39.5 EUR
ACRO111350050 ACRO111350250 ACRO111351000
Bromométhyl-cyclohexane 96%
Bromométhyl-cyclohexane
Formule: C₇H₁₃Br
Point d'ébullition: 76…77 °C (26 mmHg)
Densité: 1,28 g/cm³
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001509
Numéro CAS: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %