(2-Bromoéthyl)cyclohexane ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 1647-26-3
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.12
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 70-71°/6mm
Beilstein Reference: 1919816
MDL No.: MFCD00019398
Formule:
C₈H₁₅Br Point d'ébullition: 70…71 °C (6 mmHg) Densité: 1,221 Point éclair: 96 °C (204 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019398 Numéro CAS: 1647-26-3 EINECS: 216-712-1 |