Cyclopentane, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentamethylene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₅H₁₀ Poids moléculaire: 70.13 g/mol Point d'ébullition: 49 Point de fusion: –93.3 °C Densité: 0.746 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –41 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001356 Numéro CAS: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 UN: 1146 ADR: 3 II Indice Merck: 13,02769 |