Imprimer
Cyclopentane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentamethylene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
8.18769.0250EA 109 EUR
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
Cyclopentane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cyclopentane
Formule: C₅H₁₀
Poids moléculaire: 70.13 g/mol
Point d'ébullition: 49
Point de fusion: –93.3 °C
Densité: 0.746 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001356
Numéro CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -93.3 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Boiling Point 49 °C
Vapor Pressure 346 hPa (20 °C)
Flash Point -42 °C
Refractive Index 1.4065 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 8.7 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C