Imprimer
Cyclopentane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentamethylene
A14697.0F A14697.AE A14697.AP
A14697.0FEA 439 EUR
A14697.0F A14697.AE A14697.AP
Cyclopentane 95%
Cyclopentane
Purity: 95% CAS No.: 287-92-3 Molecular Formula: C5H10 Formula Weight: 70.14 Flash Point: -37°(-34°F) Physical Form: Liquid Density: 0.748 Refractive Index: 1.4060 Appearance: Colourless Odour: Petrol-like Melting Point: -95° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1900195 Merck Reference: 14,2741 UN No.: 1146 MDL No.: MFCD00001356
Formule: C₅H₁₀
Poids moléculaire: 70.13 g/mol
Point d'ébullition: 47…49 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.748
Point éclair: –37 °C (–34 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001356
Numéro CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM