Cyclopentane pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 287-92-3
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Flash Point: -37°(-34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Refractive Index: 1.4060
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1900195
Merck Reference: 14,2741
UN No.: 1146
MDL No.: MFCD00001356
For HPLC and Spectrophotometry
Formule:
C₅H₁₀ Point d'ébullition: 47…49 °C Point de fusion: –95 °C Densité: 0,748 Point éclair: –37 °C (–34 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001356 Numéro CAS: 287-92-3 EINECS: 206-016-6 UN: 1146 ADR: 3,II Indice Merck: 14,2741 |