Imprimer
Cyclopentane 97%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentamethylene
111480010 111480025 111481000
ACRO111480010EA 306 EUR
ACRO111480010 ACRO111480025 ACRO111481000
Cyclopentane 97%, très pur
Cyclopentane
Formule: C₅H₁₀
Poids moléculaire: 70.13 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.75 g/cm³
Point éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001356
Numéro CAS: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %