Cyclohexane, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
MQ100
Formule:
C₆H₁₂ Poids moléculaire: 84.16 g/mol Point d'ébullition: 81 Point de fusion: 7 Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003814 Numéro CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3 II Indice Merck: 13,02752 |