Imprimer
Cyclohexane ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83629.320EA 317 EUR
83629.320 83629.290
Cyclohexane ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Poids moléculaire: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 81
Point de fusion: 7
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
REACH: 01-2119463273-41
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (GC) Min. 99,50 %
Eau Max. 0,0100 %
Résidu non volatil Max. 0,0005 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité Max. 0,0002 meq/g
Transmittance (230 nm) Min. 75,0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80,0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98,0 %