Imprimer
Adipate de bis(2-éthylhexyle), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
525197-1L 525197-5ML
525197-1LEA 175 EUR
525197-1L 525197-5ML
Adipate de bis(2-éthylhexyle), Supelco®
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₂H₄₂O₄
Numéro MDL: MFCD00009496
Numéro CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3002beed5039b03ce44d28b9cae34d1ed1cbbfe&vid=8f48dc002fadfa6cb454cfde96bcd85eea77e473&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56eabe12246fa30af9b899d01008472f99cd94a0&vid=b9b279336783e33335353565e204ff28cd5cf9a4&prid=web&clid=SAPDAM