Imprimer
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 2L, 1 M NaOH (1N) solution volumétrique étalon, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
38212-1EA 38212-6X1EA
38212-1EAEA 125 EUR
38212-1EA 38212-6X1EA
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 2L, 1 M NaOH (1N) solution volumétrique étalon, Fluka™
Sodium hydroxyde
Concentrate for 2L standard solution
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 1,350 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective