Imprimer
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC309381.1000 MC309381.2500 MC309381.9010 MC309381.5000
PRLSMC309381.1000EA 38.1 EUR
PRLSMC309381.1000 PRLSMC309381.2500 PRLSMC309381.9010 PRLSMC309381.5000
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II