Imprimer

Acide oxalique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Acide éthane dioïque

88050.410 88050.440
PRLS88050.410EA 163 EUR
PRLS88050.410 PRLS88050.440
Acide oxalique 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Poids moléculaire: 90.04 g/mol
Point d'ébullition: 365
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Indice Merck: 13,06980

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR