Imprimer
Cyclohexane, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexahydrobenzene, Hexamethylene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.09666.1000 1.09666.2500 1.09666.6010 1.09666.6025 1.09666.2511 1.09666.4000 1.09666.5011
1.09666.1000EA 64.35 EUR
1.09666.1000 1.09666.2500 1.09666.6010 1.09666.6025 1.09666.2511 1.09666.4000 1.09666.5011
Cyclohexane, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Cyclohexane
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 55 mg/l (20°C)
Melting Point 6 °C
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 260°C
Viscosity Kinematic 1.26 mm2/s (20 °C)
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyms Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
Hill Formula C6H12