Imprimer
Brij® 35
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
34909650-1KG 34909650-100G
MOLE34909650-1KGEA 0 EUR
MOLE34909650-1KG MOLE34909650-100G
Brij® 35
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6