Imprimer
Acide 2-bromotéréphtalique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41467.0005 8.41467.0025
8.41467.0005EA 104 EUR
8.41467.0005 8.41467.0025
Acide 2-bromotéréphtalique, Sigma-Aldrich®
Acide 2-bromotéréphtalique
Formule: C₈H₅BrO₄
Poids moléculaire: 245.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002403
Numéro CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 300 °C
Molar Mass 245.02 g/mol
Synonyms 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
Hill Formula C8H5BrO4