Imprimer
Nicotinaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07468.0050 8.07468.0250
8.07468.0050EA 90.5 EUR
8.07468.0050 8.07468.0250
Nicotinaldéhyde, Sigma-Aldrich®
Nicotinaldéhyde
Formule: C₆H₅NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006382
Numéro CAS: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
UN: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Molar Mass 107.11 g/mol
Boiling Point 202 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 84 °C
Refractive Index 1.5493 (20 °C, 589 nm)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (111 g/l, H2O, 20 °C)