Imprimer
Acide 3-méthylcrotonique
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
8.06178.9025 8.06178.9050
8.06178.9025EA 0 EUR
8.06178.9025 8.06178.9050
Acide 3-méthylcrotonique
Acide 3-méthylcrotonique
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004366
Numéro CAS: 541-47-9
EINECS: 208-782-7
UN: 3261
ADR: 8 III