Imprimer
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.04174.0001 8.04174.0067 8.04174.0005 8.04174.8500
8.04174.0001EA 130 EUR
8.04174.0001 8.04174.0067 8.04174.0005 8.04174.8500
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
Formule: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Poids moléculaire: 701.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009593
Numéro CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 701.91 g/mol