Imprimer
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
8.02448.0005EA 25.1 EUR
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium
Formule: C₄H₁₁Cl₂N
Poids moléculaire: 144.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012516
Numéro CAS: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 144.04 g/mol
Ignition Point 220 °C