Imprimer
Oxyde d'éthyle et de vinyle Stabilised, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: KOH
MQ200
8.01391.0100 8.01391.1000 8.01391.9018 8.01391.9019 8.01391.2500 8.01391.9040
8.01391.0100EA 41.7 EUR
8.01391.0100 8.01391.1000 8.01391.9018 8.01391.9019 8.01391.2500 8.01391.9040
Oxyde d'éthyle et de vinyle Stabilised, Sigma-Aldrich®
Oxyde d'éthyle et de vinyle
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009248
Numéro CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 8.3 g/l (15 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 560 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Refractive Index 1.3757 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 12.0 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 178 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid