Sodium hydroxyde 20%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique faible teneur en fer
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa) Point de fusion: 9…10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Indice Merck: 14,08627 |