Imprimer
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique), Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.08320.0025 1.08320.0250
1.08320.0025EA 65.3 EUR
1.08320.0025 1.08320.0250
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique), Millipore®
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₆S
Poids moléculaire: 243.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1