Cyclohexane, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₆H₁₂ Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa) Point de fusion: 7 °C Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003814 Numéro CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Indice Merck: 13,02752 |